Få mere at vide
Kamfer, racemisk, Mikromol™
Artikelnummer. 17959639
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17959639 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17959639 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0103.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Kamfer, racemisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale DL-Camphor
CAS 76-22-2
Analyt- eller komponentnavne DL-Camphor
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H16 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Camphor racemic, (1RS,4RS)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 1,7,7-Trimethylnorcamphor, 2-Bornanone, 2-Camphanone, Alphanon, Borneo camphor, DL-Camphor, Root bark oil, Spirit of camphor, dl-Camphor, (+/-)-Camphor
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
IUPAC navn (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 152,1201 g/mol