Få mere at vide
(±)-Kamfer, 96%
Beskrivelse
Kamfer bruges til fremstilling af mølkugler. Det fungerer som blødgører for nitrocellulose og en ingrediens til fyrværkeri og eksplosiv ammunition. Det er nyttigt til behandling af forstuvninger, hævelser og betændelse. Det bruges også til at syntetisere kulstof nanorør ved kemisk dampaflejringsproces af kamfer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kamfer bruges til fremstilling af mølkugler. Det fungerer som blødgører for nitrocellulose og en ingrediens til fyrværkeri og eksplosiv ammunition. Det er nyttigt til behandling af forstuvninger, hævelser og betændelse. Det bruges også til at syntetisere kulstof nanorør ved kemisk dampaflejringsproces af kamfer.
Opløselighed
Opløselig i acetone, ethanol, diethylether, chloroform og eddikesyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og klorerede opløsningsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Camphor |
| Smeltepunkt | 172 °C til 176 °C |
| Tæthed | 0.992 |
| Kogepunkt | 204 °C |
| Flammepunkt | 64 °C (147 °F) |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Lugt | Kamferlignende |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2717 |
| Beilstein | 1907611 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (+/-)-Camphor
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: Camphor