Få mere at vide
(+/-)-Kamfer-10-sulfonsyre, 98%
Artikelnummer. 11400453
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400453 500 g 500g
11490443 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12620.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5872-08-2 | C10H16O4S | 232,29 g/mol
(+)-Camphor-10-sulfonsyre anvendes som opløsningsmiddel for chirale aminer og andre kationer. Det er involveret i fremstillingen af aktiv farmaceutisk ingrediens såsom trimetaphancamsilat, som bruges til at reducere blødning under neurokirurgi. Yderligere er det involveret i transglucosidering af methyl- og ethyl-D-glucopyranosider ved alkoholyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+)-Camphor-10-sulfonsyre anvendes som opløsningsmiddel for chirale aminer og andre kationer. Det er involveret i fremstillingen af aktiv farmaceutisk ingrediens såsom trimetaphancamsilat, som bruges til at reducere blødning under neurokirurgi. Yderligere er det involveret i transglucosidering af methyl- og ethyl-D-glucopyranosider ved alkoholyse.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8-2-5872
Molekylær formel C10H16O4S
Molekylvægt (g/mol) 232.29
MDL nummer MFCD00074827
InChI nøgle MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
Synonym reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
PubChem CID 18462
ChEBI CHEBI:55379
IUPAC navn (7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methansulfonsyre
SMIL CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Smeltepunkt ∼200 °C (dekomponering)
Mængde 500 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3205973
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 232.3
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid