missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-Camphene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Camphene |
| CAS | 5794-04-7 |
| Molekylær formel | C10H16 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (1S)-, 2,2-Dimethyl-3-methylene-bicyclo[2.2.1]heptane, (1S,4R)-(-)- Camphene (8CI), (1S,4R)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, l-Camphene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@H]2CC[C@H](C2)C1=C |
| IUPAC navn | (1R,4S)-3,3-dimethyl-2-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.23 |
| Formel vægt | 136.1252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?