Få mere at vide
(+/-)-Camphene, tech. (sum of camphene + fenchene)
Artikelnummer. 11429186
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429186 50 g 50g
11439186 250 g 250g
11419186 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18040.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-92-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Camphene bruges til fremstilling af duftstoffer og som fødevaretilsætningsstof til smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Camphene anvendes til fremstilling
af dufte og som fødevaretilsætningsstof til smagsstoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-92-5
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00066603
InChI nøgle CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Camphene
Navn note sum of camphene + fenchene
Smeltepunkt ∼35°C
Kogepunkt 159°C to 160°C
Flammepunkt 34°C (94°F)
Mængde 50 g
FN nummer UN1325
Merck Index 14,1730
Synonym 1s-2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, s-camphene, 1s,4r-2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo 2.2.1 heptane
SMIL CC1(C)C2CCC(C2)C1=C
IUPAC navn (1S,4S)-3,3-dimethyl-2-methylidenbicyclo[2.2.1]heptan
PubChem CID 6560154
Formel vægt 136.24
Grad Teknisk