Få mere at vide
Camphene, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16340448 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16340448 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16340448 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S710
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
(+ )-Camphene5794-03-61000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camphene
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 79-92-5, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C10H16
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
IUPAC navn 3,3-dimethyl-2-methylidenbicyclo[2.2.1]heptan
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P and T
Molekylvægt (g/mol) 136.238
PubChem CID 6616
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:3830
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug