Få mere at vide
(+)-Camphene (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Camphene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1 |
| Formel vægt | 136.1252 |