Få mere at vide
Camphene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317559
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317559 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317559 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010073IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camphene
CAS 79-92-5
Analyt- eller komponentnavne Camphene
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, Camphene (8CI), 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene, NSC 4165, YS Camphene, dl-Camphene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
IUPAC navn (1S,4R)-3,3-dimethyl-2-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136.1252 g/mol