Få mere at vide
Camphene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Camphene |
| CAS | 79-92-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Camphene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H16 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, Camphene (8CI), 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene, NSC 4165, YS Camphene, dl-Camphene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C |
| Vis mere |