Få mere at vide
(-)-Camphanic acid chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616622 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616622 5 g Plastflaske 5g
10398580 1 g Plastflaske 1g
10310554 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616622 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209890050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39637-74-6 | C10H13ClO3 | 216.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39637-74-6
Molekylær formel C10H13ClO3
Molekylvægt (g/mol) 216.66
MDL nummer MFCD00135626
InChI nøgle PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N
Synonym 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride
PubChem CID 12364938
IUPAC navn (4S)-1,7,7-trimethyl-2-oxo-3-oxabicyclo[2.2.1]heptan-4-carbonylchlorid
SMIL CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Camphanic acid chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67.0°C to 71.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation − 18.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 216.66
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Camphanic acid chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.