missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Campesteryl Ferulate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Campesteryl Ferulate |
| CAS | 20972-07-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C38H56O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Campesterol Ferulate, Campesterol Ferulic Acid Ester, (24R)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamate Ergost-5-en-3β-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C38H56O4/c1-24(2)25(3)8-9-26(4)31-14-15-32-30-13-12-28-23-29(18-20-37(28,5)33(30)19-21-38(31,32)6)42-36(40)17-11-27-10-16-34(39)35(22-27)41-7/h10-12,16-17,22,24-26,29-33,39H,8-9,13-15,18-21,23H2,1-7H3/b17-11+/t25-,26-,29+,30+,31-,32+,33+,37+,38-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2CC3=CC[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5(C)[C@]4([H])CC[C@@]5([H])C(C)CC[C@@H](C)C(C)C)([H])[C@]3(CC2)C |
| IUPAC navn | [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5,6-dimethylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 576.85 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?