Få mere at vide
Campesterol-d7 (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30346160
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30346160 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30346160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC155364100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Campesterol-d7 (Mixture of Diastereomers)
CAS 2483832-11-5
Molekylær formel C28 D7 H41 O
Mængde 100 mg
Synonym Ergost-5-en-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol, (3β,24ξ)- (ACI), (3β,24ξ)-Ergost-5-en-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol (ACI), (24ξ)-24-Methylcholest-5-en-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7, (3β,24ξ)-Ergost-5-en-3-ol-25,26,26,26,27,27,27-D7, 5-Cholesten-24(RS)-methyl-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7
InChI formel InChI=1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29H,7-8,10-17H2,1-6H3/t19?,20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-5-methyl-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 407.7233
Formel vægt 407.4145