Få mere at vide
Campestanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Campestanol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H50O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h18-26,29H,7-17H2,1-6H3/t19-,20-,21+,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1 |
| Formel vægt | 402.3862 |
| Procent renhed | >95% |