Få mere at vide
Applied Biosystems™ cAMP-Screen™ Cyklisk AMP Immunoassay System
Artikelnummer. p-7078176
Skift visning
Mængde:
192 analyser (2 x 96)
960 analyser
Pakningsstørrelse:
10 tests
2 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15270143 192 analyser (2 x 96) 2 tests
15280143 960 analyser 10 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15270143 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4412182
Ultrasensitiv bestemmelse af cyklisk AMP (cAMP) niveauer i cellelysater. Thermo Scientific cAMP-Screen™ 96-brønds Cyclic AMP immunoassay System er et konkurrerende kemiluminescerende immunoassay formateret med maksimal fleksibilitet til at tillade enten manuel r
  • Anvender meget følsom kemiluminescerende CSPD™ Underlag med Sapphire-II™ Enhancer, der udløses af et enzymkonjugat sammensat af cAMP bundet til alkalisk phosphatase (cAMP-AP)
  • Klar-til-brug kemiluminescerende substrat/enhancer-formulering genererer vedvarende glødende lysemission fra 30 minutter efter tilsætning
  • Anvendes hovedsageligt i sekundær screening og præklinisk forskning, hvor følsomhed og ingen falske positiver er afgørende
  • Højeste følsomhed af enhver kommercielt tilgængelig cAMP-analyse
  • Timers læsetid med ringe eller ingen forringelse af signalet
  • Simpel protokol
  • Nyttig til bred vifte af receptoraktiveringsundersøgelser
Høj følsomhed og timers konstant glødetid Denne kemiluminescerende
analyse er designet til at give den højeste følsomhed af enhver kommercielt tilgængelig cAMP-analyse. Så få som 60 femtomol cAMP kan påvises. Analysen har et bredt dynamisk område og detekterer fra 0,06 til 6.000 picomol cAMP uden behov for prøvefortynding eller manipulationer såsom acetylering. Dette er især nyttigt i cellebaserede assays ved måling af Gs- eller Gi-koblet agonist- eller antagoniststimulering og/eller -hæmning. Intra-assay-præcision for duplikerede prøver er typisk 5 % eller mindre. Når substrat/forstærker-formuleringen når glødsignal, kan pladen aflæses i timevis med ringe eller ingen forringelse af signalet. Dette er nyttigt i skærme, hvor flere plader sammenlignes med hinanden. Derudover udviser assayet exceptionelt lav krydsreaktivitet med andre adenosinholdige eller cykliske nukleotider.
Til receptoraktiveringsundersøgelser
cAMP-Screen Systemet er designet til kvantificering af cellulær cAMP til funktionelle assays af receptoraktivering. Assayet er blevet brugt med etablerede cellelinjer til funktionelle målinger med endogene receptorer, cellelinjer med eksogent udtrykte ligandreceptorer på celleoverfladen, primære cellekulturer og væv som respons på behandling med de passende ligander. Derudover er det blevet brugt til receptorkarakterisering, orphan-receptorligandidentifikation og karakterisering af nye kimære receptorer. Assayet kan bruges til high-throughput screeninger for forbindelser, der stimulerer eller interfererer med disse signaltransduktionsveje.
Specifikationer
  • Mål: Cyklisk AMP
  • Assay-inkubationstid: 1 time.
  • Analysefølsomhed: 60 femtomol cAMP
  • Detektionsmetode: Kemiluminescerende
  • Til brug med udstyr: Mikropladelæser
  • Etiket/farvestof: Alkalisk fosfatase
  • Prøvetype: Cellelysater
  • Prøvevolumen: 60 μL
  • Opbevaring: Opbevares ved 2° til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay følsomhed 60 femtomol cAMP
Indhold og opbevaring 1 sæt, opbevares ved 2 °C til 8° C
Detektionsmetode Kemiluminescens
Produktlinje cAMP-Screen
Protein familie GPCR (G-proteinkoblede receptorer)
Prøvetype Cellelysater
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Gen-id (Entrez) Ikke-gen
Gen symbol Ikke-gen
Etiket eller farvestof AP
Mængde 192 analyser (2 x 96)
Prøvevolumen 60μ L
Target Kit navngivet Cyklisk AMP
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cAMP-Screen Cyclic AMP Immunoassay System
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, Nonidet P-4