Få mere at vide
Invitrogen™ cAMP-Screen™ Assay/lysebuffer
Beskrivelse
- Mængde: 65 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ELISA Assay/Lyse-buffer |
| Mængde | 65 ml |
| Form | Væske |
| Til brug med (udstyr) | camp-skærm Direct™ Immunoassay system., cAMP-Screen™ Immunoassay system |
| Produktlinje | cAMP-Screen |
| Indhold og opbevaring | Opbevar produktet ved 4 °C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |