Få mere at vide
Camostat metansulfat, 98%
Beskrivelse
Det bruges som protease- og trypsinhæmmer. Desuden blev det fundet, at denne vandinduktion og stigning i bicarbonatsekretionen blev opnået gennem direkte regulering af dukkulære celler i hundes bugspytkirtel. Andre studier har vist, at Camostat-mesylat undertrykker spinal Fos-ekspression hos rotten, hvilket er en markør for neuronal aktivering. Derudover blev det vist, at denne forbindelse kan forhindre eller nedtrykke pancreatitis-induceret refereret allodyni/hyperalgesi i rottemodeller. Camostat-mesylat har også vist evnen til at forhindre trypsinangreb i mikrosfærer, som forårsager nedbrydningsproduktet N-benzoyl-dl-arginin. Camostat-mesylat er en hæmmer af KLK, plasminogen, protrombin og trypsin.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
It is used as a protease and Trypsin inhibitor. Furthermore it was found that this water induction and bicarbonate secretion increase was achieved via direct regulation of ductular cells of the dog pancreas. Other studies have shown Camostat mesylate to suppress spinal Fos expression in the rat, which is a marker for neuronal activation. In addition it was shown that this compound may prevent or depress pancreatitis-induced referred allodynia/hyperalgesia in rat models. Camostat mesylate has also demonstrated the ability to prevent Trypsin attack of microspheres, which causes the degradation product N-benzoyl-dl-arginine. Camostat mesylate is an inhibitor of KLK, plasminogen, Prothrombin and Trypsin.
Solubility
Soluble in water (100 mM), DMSO (100 mM), and ethanol (<1mg/mL).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Keep away from strong oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Camostat methanesulfate |
| Smeltepunkt | 164°C to 168°C |
| Farve | White |
| Mængde | 500 mg |
| Merck Index | 14,1728 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (100 mM),DMSO (100 mM),and ethanol (<1mg/ml). |
| Formel vægt | 494.52 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Powder |