Få mere at vide
Camostat Mesylate, TRC
Artikelnummer. 30136252
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136252 1 g
30134353 2.5 g
30007921 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136252 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1503001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59721-29-8
Molekylær formel C20 H22 N4 O5 . C H4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 494.52
Synonym Benzeneacetic acid, 4-[[4-[(aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-, 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzeneacetic acid, 4-[[4-[(aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-, 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester, monomethanesulfonate (9CI), Camostat mesylate, Camostat monomethanesulfonate, FOY 305, FOY-S 980, Foipan
IUPAC navn [4-[2-[2-(dimethylamino)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl]phenyl] 4-carbamimidamiddobenzoat; metanesulfonsyre
SMIL CN(C)C(=O)COC(=O)Cc1ccc(OC(=O)c2ccc(NC(=N)N)cc2)cc1.CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camostat Mesylate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H22N4O5.CH4O3S/c1-24(2)17(25)12-28-18(26)11-13-3-9-16(10-4-13)29-19(27)14-5-7-15(8-6-14)23-20(21)22;1-5(2,3)4/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H4,21,22,23);1H3,(H,2,3,4)
Formel vægt 494.1471