missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Camostat mesylate
Beskrivelse
Camostat mesylate is an orally active protease inhibitor. Inhibits trypsin and various inflammatory proteases including plasmin, kallikrein and thrombin. Suppresses pancreatitis-induced pain in rats following oral administration. Also inhibits transmembrane serine protease TMPRSS2 and partially blocks entry of SARS-Cov-2 (COVID-19) into lung cells in vitro.
R&D Systems products are for biomedical research use only. They are not intended for human or veterinary use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Camostat mesylate |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 494.52 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.52 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?