Få mere at vide
Camfetamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30180375
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180375 1 mg
30179822 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1500501MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39628-11-0
Molekylær formel C14 H19 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 237.77
Synonym Camfetamine Hydrochloride, N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride
IUPAC navn N-methyl-2-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amine;hydrochloride
SMIL Cl.CNC1C2CCC(C2)C1c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N.ClH/c1-15-14-12-8-7-11(9-12)13(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15H,7-9H2,1H3;1H
Formel vægt 237.1284