Få mere at vide
Camfetamine Hydrochloride(N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30052299
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052299 25 mg
18051500 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052299 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0995.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Camfetamine Hydrochloride(N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
CAS 39628-11-0
Analyt- eller komponentnavne Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Camfetamine Hydrochloride, N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19N.ClH/c1-15-14-12-8-7-11(9-12)13(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15H,7-9H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNC1C2CCC(C2)C1c3ccccc3
IUPAC navn N-methyl-2-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 237.77
Mængde 25 mg
Formel vægt 237.1284 g/mol