Få mere at vide
Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride), LoGiCal
Artikelnummer. 30459577
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459577 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459577 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0995.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
CAS 39628-11-0
Analyt- eller komponentnavne Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Camfetamine Hydrochloride, N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19N.ClH/c1-15-14-12-8-7-11(9-12)13(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15H,7-9H2,1H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CNC1C2CCC(C2)C1c3ccccc3
IUPAC navn N-methyl-2-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 237.77
Mængde 10 mg
Formel vægt 237.1284 g/mol