Få mere at vide
Motic™ 2,5X fotookular til trinokulære mikroskoper i BA/AE-serien
Artikelnummer. 15129404
Forstørrelseskraft:
2.5X
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15129404
Brand: Motic™ 1101000300442
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skal bruges med fotoadapter. Motic™ 2,5X fotookular monteres på Reflex-kameraet til et BA/AE trinokulært mikroskop.
  • Til brug med trinokulære mikroskoper i BA/AE-serien
  • Forstørrelse: 2,5X
  • Kræver fotoadapter
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Type Kamera Occulary
Til brug med (udstyr) Motic AE2000, AE20/21 eller BA-seriens mikroskoper
Forstørrelseskraft 2.5X
Mængde 1 stk.