Få mere at vide
Motic™ Kameraadapter, C-Mount, 1X, 1in.
Forstørrelseskraft:
1X
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilslut et 1-tommers C-mount-kamera med sensor med denne adapter.
- Velegnet til BA Series Upright, AE Series Inverted og SMZ Series stereomikroskoper
Tekniske data
Tekniske data
| Type | C-mount adapter |
| Konnektortyper | C-montering |
| Til brug med (udstyr) | BA-serien opretstående, AE-serien omvendt, SMZ-seriens stereomikroskoper, 1 tommer. Sensor C-monteret kamera |
| Forstørrelseskraft | 1X |