Få mere at vide
Motic™ Kameraadapter, C-Mount 0,5X, 1in.
Artikelnummer. 15405112
Skift visning
Forstørrelseskraft:
0,5 gange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Pakningsstørrelse
15405112 0,5 gange Hver
1 options
Artikelnummer. 15405112 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101005600031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    496.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.13 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Vælg den mest passende adapter til dit kamera og dit mikroskop og frigør potentialet ved fotomikografi. Motic™ Kameraadapter, C-Mount 0,5X, 1in. bruger industristandardtilbehøret til digitale billedbehandlingsenheder dedikeret til mikroskoper.
  • Tilslut et 1-tommers C-mount-kamera med sensor med denne adapter.
  • Velegnet til serie 28 undervisningsmikroskoper.
Tekniske data
Type C-mount adapter
Konnektortyper C-montering
Til brug med (udstyr) Serie 28 pædagogiske mikroskoper, 1 tommer. Sensor C-monteret kamera
Forstørrelseskraft 0,5 gange