Få mere at vide
Cambinol, MedChemExpress
Beskrivelse
Cambinol is a SIRT1 and SIRT2 inhibitor with IC50 values of 56 μM and 59 μM, respectively. Cambinol is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cambinol |
| CAS | 14513-15-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H16N2O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (138.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1O)=C(C3=CC=CC=C3)N4)NC4=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.43 |
| Formel vægt | 360.43 |
| Vis mere |