Få mere at vide
Cambendazol (>90%), TRC
Artikelnummer. 30135965
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135965 500 mg
17964625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC149500500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26097-80-3
Molekylær formel C14 H14 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 302.35
Synonym 5-Benzimidazolecarbamic acid, 2-(4-thiazolyl)-, isopropyl ester (8CI), Carbamic acid, [2-(4-thiazolyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-, 1-methylethyl ester (9CI), 2-(4-Thiazolyl)-5-isopropoxycarbonylaminobenzimidazole, Bonlam, Cambendazole, Cambenzole, Isopropyl 2-(4-thiazolyl)-5-benzimidazolecarbamate, MK 905, NSC 377071, Novazole, Noviben
IUPAC navn propan-2-yl N-[2-(1,3-thiazol-4-yl)-3H-benzimidazol-5-yl]carbamat
SMIL CC(C)OC(=O)Nc1ccc2nc([nH]c2c1)c3cscn3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cambendazol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)
Formel vægt 302.0837