Få mere at vide
Cambendazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cambendazol |
| CAS | 26097-80-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cambendazol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 N4 O2 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18) |
| SMIL | CC(C)OC(=O)Nc1ccc2nc([nH]c2c1)c3cscn3 |
| IUPAC navn | propan-2-yl N-[2-(1,3-thiazol-4-yl)-3H-benzimidazol-5-yl]carbamat |
| Vis mere |