Få mere at vide
Honeywell KCL™ Camapur™ Comfort 619 handsker
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
100 par
Beskrivelse
- Elegant pasform og form
- Fremragende berøringsfølsomhed
- Høj mekanisk modstand
- Meget godt greb selv på våde og olierede genstande
- Vaskbar
- Åndbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EF kategori PPE 2 |
| Belagt område | Håndflade |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Hvid, Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | 1 |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.0 mm |
| Til brug med (applikation) | Generelt formål |
| Liner materiale | Polyamid |
| Punkteringsvurdering | 1 |
| Vis mere |