Beskrivelse
Den velkendte mekanisme, der er modelleret efter cykeldækkets quick release, tillader:
- Hurtig prøveudveksling
- Stærkt greb
- Ensartet spændekraft
- Let at bruge
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | FastPrep-24™ 5G instrumenter |
| Emballagemængde | 1 Pk. |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.