Få mere at vide
Fistreem International™ Calypso Ultrapure Vand Stille
Output flowhastighed:
2 l/time
4 l/time
Spænding:
220 V
240 V
Watt:
1,8 kW
3,0 kW
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Calypso-vanddestillationsapparater kombinerer mange af de gennemprøvede egenskaber i den højere specifikation Cyclon still-serie med et budgetdesignkoncept. Tilgængelig med output på 2L/time og 4L/time, producerer begge enheder den højeste kvalitet pyrogenfrit vand opnået med en unik cykloneffekt dampfælde. Et gennemsigtigt akryldæksel beskytter glasset og giver mulighed for inspektion. Opvarmning leveres af silicabeklædte elementer. Stillbillederne leveres klar til tilslutning til en vandhaneforsyning, men kan, hvor det foretrækkes, tilsluttes en forbehandlet vandtilførsel (valgfri fødemagnetventil påkrævet). I forbehandlet tilstand føres renset vand direkte til kedlen, og postevand bruges kun til køleformål. Stillet er forsynet med en niveausensor i polyethylenbeholder, der giver automatisk slukning for både strøm og indgangsvand, når reservoirniveauet er fuldt. Den stadig genstarter automatisk, hver gang reservoirniveauet falder. Løb natten over kan udføres sikkert og pålideligt, hvilket giver en reserve af friskproduceret vand i begyndelsen af dagen. For nem rengøring er destillationsapparatet udstyret med en kedelaftapningsventil. Rengøringsopløsning indføres i kedlen via konstantniveauanordningen. Ingen demontering er nødvendig. En høj temperaturafbrydelse beskytter varmelegemerne i tilfælde af vandsvigt. En automatisk flowregulator styrer hastigheden af vandforbruget og gør det muligt at bruge enheden på et bredt vandhanevandstrykområde. Stillbillederne kan være bænk- eller vægmonterede og leveres med alle nødvendige tilslutningsslanger og vægbeslag. Calypso stills tilbydes med en valgfri matchende reservoirtank. Automatiske kontroller giver mulighed for at opretholde op til 30L destilleret vand. Reservoiret har en hurtiggennemstrømningshane, luftfilter og sigterør og kan være bænk- eller vægmonteret.
Tekniske data
Tekniske data
| Output flowhastighed | 2 l/time |
| Dimensioner (L x B x H) | 790 x 260 x 325 mm |
| Spænding | 220 V |
| Watt | 1,8 kW |
| Indløbstryk | 70 til 560 kPa 10 til 80 lbf.in-² |