Få mere at vide
Calycosin, MedChemExpress
Beskrivelse
Calycosin (Cyclosin) is a natural active compound with anti-oxidative and anti-inflammation activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calycosin |
| CAS | 20575-57-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H12O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Cyclosin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.79 mM) |
| SMIL | O=C1C(C2=CC=C(OC)C(O)=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.26 |
| Vis mere |