Få mere at vide
Novus Biologicals™ Calumenin 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18381228 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18381228 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18381228 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00000813T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Stem Cell Markers
Mål Calumenin
Synonym calumenin, crocalbin, crocalbin-like protein, FLJ90608, IEF SSP 9302, multiple EF-hand protein
Gen symbol CALU