Få mere at vide
Novus Biologicals™ Calumenin 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkterTekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Stem Cell Markers |
| Mål | Calumenin |
| Synonym | calumenin, crocalbin, crocalbin-like protein, FLJ90608, IEF SSP 9302, multiple EF-hand protein |
| Gen symbol | CALU |