Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calpeptin, ≥98%
Artikelnummer. 15443249
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443249 10 mg 10mg
15453249 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443249 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60481.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Hæmmer af den calciumafhængige protease calpain og cathepsin L
Calpeptin bruges til at hæmme aktiviteterne af cathepsin L og calpain-1. Calpeptin blokerede ekspressionen af aspartylprotease cathepsin D, amyloid precursorprotein og calparin. Det virker som en hæmmer af den Ca2+-afhængige protease, calpain. Forhindrer kollagen- og thrombin-induceret blodpladeaggregation, sandsynligvis ved at blokere calpain-induceret phospholipase C og thromboxansyntase-aktivering. Potent cathepsin L-hæmmer. Det er vist fortrinsvis at hæmme en undergruppe af protein-tyrosin-phosphataser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117591-20-5
Molekylær formel C20H30N2O4
Synonym N-benzyloxycarbonyl-L-leucyl-norleucinal; Z-Leu-norleucinal
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Hæmmer af den calciumafhængige protease calpain og cathepsin L
Formel vægt 362,50 g/mol
Opløselighed Opløselig i DMSO ved 15 mg/ml
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Assay ≥98 %