Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calpain-hæmmer XII
Artikelnummer. 15496559
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496559 1 mg 1mg
15486559 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496559 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64751.M^
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
En cellegennemtrængelig dipeptidyl-ketoamidforbindelse, der virker som en potent, selektiv, reversibel og aktiv site-hæmmer af calpain-1
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Bleg gul
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En cellegennemtrængelig dipeptidyl→ -ketoamidforbindelse, der virker som en potent, selektiv, reversibel og aktiv site-hæmmer af calpain-1
Molekylær formel C26H34N4O5
Formel vægt 482.60
Synonym ZL-Nva-CONH-CH2-2-Py
Form Fast stof