Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calpain-hæmmer XII
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
Beskrivelse
En cellegennemtrængelig dipeptidyl-ketoamidforbindelse, der virker som en potent, selektiv, reversibel og aktiv site-hæmmer af calpain-1
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Oversigt | Bleg gul |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | En cellegennemtrængelig dipeptidyl→ -ketoamidforbindelse, der virker som en potent, selektiv, reversibel og aktiv site-hæmmer af calpain-1 |
| Molekylær formel | C26H34N4O5 |
| Formel vægt | 482.60 |
| Synonym | ZL-Nva-CONH-CH2-2-Py |
| Form | Fast stof |