Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calpain hæmmer XI
Beskrivelse
Et cellegennemtrængeligt dipeptidyl-ketoamid, der virker som en potent, meget selektiv, reversibel og aktiv site-hæmmer af calpain-1 og -2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Oversigt | Råhvid |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | En cellegennemtrængelig dipeptidyl→ -ketoamid, der virker som en potent, meget selektiv, reversibel og aktiv site-hæmmer af calpain-1 og -2 |
| Formel vægt | 504.60 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Fast stof |