Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calpain Inhibitor III, 95+%
Artikelnummer. 15415219
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415219 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 15415219 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62919.MB
 Begrænset vare
På lager
CAS: 88191-84-8 | C22H26N2O4, C19H35N3O4S | 382,46 g/mol
Hæmmer calpain-proteolyse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Hæmmer calpain-proteolyse
CAS 88191-84-8
Molekylær formel C19H35N3O4S
Formel vægt 401,60 g/mol
Synonym MDL; Z-Val-Phe-CHO
Opløselighed Opløselig i DMSO ved 25 mg/ml
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Assay ≥95 %