Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calpain Inhibitor II, 95+%
Beskrivelse
ALLM (Calpain Inhibitor) er en cellepermeabel, peptidaldehydhæmmer af calpain I og calpain II. ALLM virker som en meget potent inhibitor af cathepsin L og den stærkeste inhibitor af cathepsin B blandt peptidaldehyderne. Denne forbindelse hæmmer bearbejdningen af malaria-asparagin-hæmoglobinaseplasmepsin I og II in vitro. ALLM hæmmer også andre neutrale cysteinproteaser og aktiveringsinduceret programmeret celledød. Det genopretter defekte immunresponser hos HIV+ donorer. ALLM blokerer nitrogenoxidproduktion af aktiverede makrofager ved at interferere med transkriptionen af det inducerbare nitrogenoxidsyntasegen. ALLM virker også som en svag inhibitor af proteasom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mg |
| Oversigt | Hvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | En hæmmer af calpain I og II |
| Formel vægt | 401,60 g/mol |
| Opløselighed | Opløselig i ethanol ved 20 mg/ml |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
| Assay | ≥95 % |