Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calpain-hæmmer I, 95+%
Beskrivelse
Det hæmmer apoptose i thymocytter og metamyelocytter. Det hæmmer også cellecyklusprogression ved G1/S-grænsen og metafase/anafase i CHO celler ved at hæmme cyclin B-nedbrydning. ALLN hæmmer proteolysen af κIα B og κIβ B af ubiquitin-proteasomkomplekset. ALLN forhindrer også produktion af nitrogenoxid fra aktiverede makrofager ved at interferere med transskription af det inducerbare nitrogenoxidsyntasegen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Oversigt | Hvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | En hæmmer af både Calpain I og II |
| CAS | 110044-82-1 |
| Molekylær formel | C20H37N3O4 |
| Formel vægt | 383.53 |
| Synonym | Ac-LLnL-CHO; ALLN |
| Form | Pulver |
| Assay | 95+ % |