Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Calmidazolium chloride
Beskrivelse
Calmodulin antagonist. Inhibits calmodulin-dependent phosphodiesterase and Ca2+-transporting ATPase with IC50 values of 0.15 and 0.35 μM respectively. Also causes elevation of intracellular calcium in HL-60 cells, independent of calmodulin inhibition.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calmidazolium chloride |
| CAS | 57265-65-3 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C31H23Cl7N2O |
| Formel vægt | 687.7 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 687.688 |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?