Få mere at vide
R&D Systems™ Calmidazolium chloride
Artikelnummer. 18054302
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18054302 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18054302 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2561/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1837.52 DKK
    1654.80 DKK / 10mg
    Spare 182.72 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calmodulin antagonist
Calmodulin antagonist. Inhibits calmodulin-dependent phosphodiesterase and Ca2+-transporting ATPase with IC50 values of 0.15 and 0.35 μM respectively. Also causes elevation of intracellular calcium in HL-60 cells, independent of calmodulin inhibition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calmidazolium chloride
CAS 57265-65-3
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C31H23Cl7N2O
Formel vægt 687.7
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 687.688