Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, indikatorklasse
Artikelnummer. p-3173024
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11407024
Brand: Thermo Scientific Chemicals B21482.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
Calmagite er meget udbredt i analytisk kemi som en indikator i titreringen af calcium eller magnesium med ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA). Det er også nyttigt til bestemmelse af magnesium i biologiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calmagite er meget udbredt i analytisk kemi som en indikator i titreringen af calcium eller magnesium med ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA). Det er også nyttigt til bestemmelse af magnesium i biologiske materialer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3147-14-6
Molekylær formel C17H14N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 358.368
MDL nummer MFCD00011656
InChI nøgle ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6364506
IUPAC navn 4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)hydrazinyliden]-3-oxonaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calmagite
Smeltepunkt >330°C
Beilstein 708596
Merck Index 14,1718
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 358.37
Grad Indikator
Mængde 5 g