Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, ren, indikatorgrad
Artikelnummer. 10458440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10458440 5 g Glasflaske 5g
10335980 10 g Glasflaske 10g
10080730 25 g Glasflaske 25g
10247263 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10458440 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 108170050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358,368 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3147-14-6
Molekylær formel C17H14N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 358.368
MDL nummer MFCD00011656
InChI nøgle ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)-1-naphthalenesulfonic acid
PubChem CID 6364506
IUPAC navn 4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)hydrazinyliden]-3-oxonaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calmagite
Smeltepunkt 300,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 300 min. (610 nm, i buffer)
Egnethed velegnet til bestemmelse af calcium og magnesium
Merck Index 15, 1720
Farve Sort
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 358.38
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calmagite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.