Få mere at vide
MedChemExpress Calmagite
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 33.33 mg/mL (93.00 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 7.14 mg/mL (19.92 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.37 g/mol |
| CAS | 3147-14-6 |