Få mere at vide
Calix[8]arene, 97%
Artikelnummer. 11490237
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490237 1 g 1g
11400247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21666.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 82452-93-5 | C56H48O8 | 848,992 g/mol
Det bruges i undersøgelsen af vandopløselige vitaminers kromatografiske adfærd på p-tert-butyl-calix [8] aren-bundet silicagel stationær fase ved HPLC.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i undersøgelsen af den kromatografiske opførsel af vandopløselige vitaminer på p-tert-butyl-calix [8]
aren-bundet silicagel stationær fase ved HPLC.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (5,8
E-6 g/L) (25 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82452-93-5
Molekylær formel C56H48O8
Molekylvægt (g/mol) 848.992
MDL nummer MFCD00143914
InChI nøgle HDPRHRZFFPXZIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym calix 8 arene, calix 8 arene;, p-h-calix 8 arene, octahydroxycalix 8 arene, para-h-calix 8 arene;, calix 8 arene, technical ch, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8 arene, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8 arene;, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8-arene;, 49,50,51,52,53,54,55,56-octakis hydroxy calix 8 arene;
PubChem CID 2724886
SMIL C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=C(C(=CC=C5)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC(=C7O)CC8=CC=CC(=C8O)CC9=CC=CC1=C9O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calix[8]arene
Smeltepunkt >450 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand (5,8E-6g/L) (25 °C).
Formel vægt 848.99
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calix(8)arene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calix(8)arene