Få mere at vide
Calix[6]arene, 98%
Artikelnummer. 11497224
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497224 25 g 25g
11477224 1 g 1g
11487224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21608.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 96107-95-8 | C42H36O6 | 636,744 g/mol
Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af funktionaliserede calixarener. Det finder sine anvendelser som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til kompleksdannelse og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af funktionaliserede calixarener. Det finder sine anvendelser som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til kompleksdannelse og organisk syntese.
Opløselighed
0,180 g/100 g vand ved 25 °C. Blandbar med alkohol, chloroform, ether, carbondisulfid, acetone, olier, carbontetrachlorid og iseddike.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96107-95-8
Molekylær formel C42H36O6
Molekylvægt (g/mol) 636.744
MDL nummer MFCD00143083
InChI nøgle JLSWUKWFQCVKCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym calix 6 arene, hexahydroxycalix 6 arene
PubChem CID 2724885
SMIL C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=CC=CC(=C5O)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC1=C7O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calix[6]arene
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation 0,180g/100g vand @ 25 °C. Blandet med alkohol, kloroform, ether, kulstofdisulfid, acetone, olier, carbontetrachlorid og glacial eddikesyre.
Formel vægt 636.74
Procent renhed 98%