Få mere at vide
Calix[4]arene, 98%
Artikelnummer. 11499227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499227 1 g 1g
11409237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21320.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 74568-07-3 | C28H24O4 | 424,496 g/mol
Funktionaliserede calix[4]arener kan binde DNA og inducere celletransfektion. Calixarenes egner sig godt til mange applikationer på grund af de mange muligheder for sådan strukturel udvikling, såsom i elektrokemiske sensorer, optiske sensorer, chirale genkendelsesanordninger,
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Funktionaliserede calix[4]arener kan binde DNA og inducere celletransfektion. Calixarenes egner sig godt til mange applikationer på grund af de mange muligheder for sådan strukturel udvikling, såsom i elektrokemiske sensorer, optiske sensorer, chirale genkendelsesanordninger,
Opløselighed
Opløselig i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74568-07-3
Molekylær formel C28H24O4
Molekylvægt (g/mol) 424.496
MDL nummer MFCD00143912
InChI nøgle YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym calix 4 arene, tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene 1g, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 aren, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, purum hplc
PubChem CID 562409
SMIL C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=CC=CC(=C4O)CC5=CC=CC1=C5O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calix[4]arene
Smeltepunkt 315 °C til 318 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
Formel vægt 424.5
Procent renhed 98%