missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Calindol Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calindol Amide |
| CAS | 374933-28-5 |
| Molekylær formel | C21 H18 N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (R)-N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]indole-2-carboxamide, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-1H-Indole-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18N2O/c1-14(17-11-6-9-15-7-2-4-10-18(15)17)22-21(24)20-13-16-8-3-5-12-19(16)23-20/h2-14,23H,1H3,(H,22,24)/t14-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](NC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1)c3cccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | N-[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]-1H-indole-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.38 |
| Formel vægt | 314.1419 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?