Få mere at vide
Calindol Amide-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calindol Amide-13C |
| CAS | 1217782-43-8 |
| Molekylær formel | 13C1C20H18N2O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (R)-N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]indole-2-carboxamide-13C, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-1H-Indole-2-carboxamide-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18N2O/c1-14(17-11-6-9-15-7-2-4-10-18(15)17)22-21(24)20-13-16-8-3-5-12-19(16)23-20/h2-14,23H,1H3,(H,22,24)/t14-/m1/s1/i21+1 |
| SMIL | O=[13C](C1=CC(C=CC=C2)=C2N1)N[C@H](C)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4 |
| IUPAC navn | N-[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]-1H-indole-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.37 |
| Formel vægt | 315.1453 |