missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Calindol-13C,d2 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calindol-13C,D2 Hydrochloride |
| CAS | 1217828-76-6 |
| Molekylær formel | C2013CH19D2ClN2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1/i14+1D2; |
| SMIL | Cl.[2H][13C]([2H])(N[C@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cc4ccccc4[nH]3 |
| IUPAC navn | (1R)-N-[dideuterio(1H-indol-2-yl)(113C)methyl]-1-naphthalen-1-ylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.86 |
| Formel vægt | 339.1552 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?